4.80672
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, LiChrosolv®, contains 0.05% (v/v) trifluoroacetic acid
別名:
Acetonitrile solution, ACN, ACN + TFA, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
おすすめの製品
製品名
アセトニトリル 溶液, LiChrosolv®
蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
品質水準
詳細
isocratic
製品種目
LiChrosolv®
フォーム
liquid
濃度
0.045-0.055 % (v/v) (trifluoroacetic acid)
テクニック
HPLC: suitable
bp
81.6 °C/1,013 hPa
転移温度
flash point 2 °C (Information refers to the main component.)
密度
0.782 g/mL at 25 °C
フォーマット
mixture
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
2 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体