安全性情報
55535
酵母エキス
suitable for microbiology
別名:
Yeast Extract
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino nitrogen, ≥4.5%
ash, ≤65%
E.coli, negative CFU/g
moulds, ≤50 CFU/g
proteins, ≥62.5%
sodium chloride, ≤0.5%
total coliforms, ≤5 CFU/g
Total mesophilic bacteria, ≤5000 CFU/g
total nitrogen, ≥10%
yeasts, ≤50 CFU/g
損失
≤6% loss on drying
pH
6.8-7.2 (2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, yellow
アプリケーション
microbiology
WGK
WGK 1
Jan Code
55535-VAR:
55535-BULK:
55535-500G:
55535-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)