Merck
55286
Millipore
VRE ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
形状
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Enterococcus spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
VRE ChromoSelect Agar Supplement is recommended for selective isolation of Vancomycin Resistant Enterococci (VRE).
構成
Composition (per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 4mg
Fluconazole 5mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)