安全性情報
52099
Millipore
KPC ChromoSelect Agar Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NB.21
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
bacteria
アプリケーション
KPC ChromoSelect Agar Supplement is recommended for the detection of gram negative bacteria with a reduced susceptibility to carbapenem agents.
構成
Composition:
(per vial sufficient for 500 ml medium)
Selective Mix 0.200g
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52099-1VL:
52099-BULK:
52099-5VL:
52099-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)