Merck
54758
Supelco
アマルシアキサンチンA
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H54O5
CAS番号:
分子量:
614.85
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C/C(C=C=C1C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]1(O)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C(C[C@@]2(O)C(C)=CC(CC2(C)C)=O)=O
InChI
1S/C40H54O5/c1-28(17-13-18-30(3)21-22-36-37(6,7)24-34(42)26-39(36,10)44)15-11-12-16-29(2)19-14-20-31(4)35(43)27-40(45)32(5)23-33(41)25-38(40,8)9/h11-21,23,34,42,44-45H,24-27H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,19-14+,28-15+,29-16+,30-18+,31-20+
InChI Key
NBAOGGCOLYTLDU-XFULSKPLSA-N
詳細
Amarouciaxanthin Aは、カロテノイドのクラスに属します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)