Merck
522082
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸
biotech. grade, redistilled, ≥99%
別名:
TCA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCOOH
CAS番号:
分子量:
163.39
Beilstein:
970119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
bp:
196 °C (lit.)
グレード
biotech. grade
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質シークエンシングに適しています。
従来より、タンパク質沈殿に使用されています。定量的な沈殿により、タンパク質濃度測定に利用されています。顕微鏡観察における脱カルシウム剤や固定液としても使用されています。
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522082-100G:4548173165349
522082-BULK:
522082-100G-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Trichloroacetic acid at 105 K.
Rajagopal K, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 59(3), 316-318 (2003)
Trichloroacetic acid peels.
Nguyen TH and Rooney JA.
Dermatologic Therapy, 13(2), 173-182 (2000)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic
T E Lewis et al.
Environment international, 30(8), 1119-1150 (2004-09-01)
Trichloroacetic acid (TCAA) is a member of the family of compounds known as chloroacetic acids, which includes mono-, di- and trichloroacetic acid. The significant property these compounds share is that they are all phytotoxic. TCAA once was widely used as
Alan Mortensen et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 18(1), 55-62 (2012-10-17)
The ratio of the nitric oxide synthase (NOS) cofactor tetrahydrobiopterin (BH(4)) to its oxidized form dihydrobiopterin (BH(2)) has been suggested as an index of endothelial dysfunction. Consequently, much effort has been put into preserving the in vivo equilibrium between these