製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1nc(NC2CC2)nc(N)c1C#N
InChI
1S/C8H10N6/c9-3-5-6(10)13-8(14-7(5)11)12-4-1-2-4/h4H,1-2H2,(H5,10,11,12,13,14)
InChI Key
PKTIFYGCWCQRSX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
46391-BULK:
46391-100MG:4548173903637
46391-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.