製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNP(=S)(OC)O\C(C)=C\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H20NO4PS/c1-6-11-16(17,13-5)15-9(4)7-10(12)14-8(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,11,17)/b9-7+
InChI Key
BZNDWPRGXNILMS-VQHVLOKHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34371-VAR:
34371-1EA:4548173258942
34371-100MG:4548173900117
34371-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)