アッセイ
≥99.5% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +62±1°, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.462
bp
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI Key
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
46208-1ML:
46208-1ML-F:
46208-25ML-F:
46208-VAR-F:
46208-5ML-F:
46208-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック