Merck
45668
Supelco
2,4,5-T methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Methyl (2,4,5-trichlorophenoxy)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7Cl3O3
CAS番号:
分子量:
269.51
Beilstein:
1985718
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H7Cl3O3/c1-14-9(13)4-15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
JUCNGUOYQGHBJC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
45668-BULK:
45668S-50MG:
45668-50MG:4548173357584
45668-250MG:4548173900278
45668-1EA:4548173267197
45668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qunzhou Zhang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(12), 7787-7798 (2009-11-20)
Aside from the well-established self-renewal and multipotent differentiation properties, mesenchymal stem cells exhibit both immunomodulatory and anti-inflammatory roles in several experimental autoimmune and inflammatory diseases. In this study, we isolated a new population of stem cells from human gingiva, a