Merck
45507
Supelco
Fluotrimazol
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H16F3N3
CAS番号:
分子量:
379.38
Beilstein:
8395848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cncn4
InChI
1S/C22H16F3N3/c23-22(24,25)20-13-7-12-19(14-20)21(28-16-26-15-27-28,17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18/h1-16H
InChI Key
LXMQMMSGERCRSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45507-VAR:
45507-250MG:
45507-BULK:
45507-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)