Merck
45499
Supelco
Flubenzimin
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H10F6N4S
CAS番号:
分子量:
416.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
FC(F)(F)/N=C1S\C(=N/c2ccccc2)N(c3ccccc3)C\1=N\C(F)(F)F
InChI
1S/C17H10F6N4S/c18-16(19,20)25-13-14(26-17(21,22)23)28-15(24-11-7-3-1-4-8-11)27(13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b24-15-,25-13+,26-14-
InChI Key
IZFZCMFMJKDHJZ-BANPTERESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45499-VAR:
45499-BULK:
45499-1EA:
45499-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Characteristics of the acaricidal action of cropotex--an inhibitor of tick development].
Iu S Korotkov et al.
Meditsinskaia parazitologiia i parazitarnye bolezni, (3)(3), 44-48 (1985-05-01)