Merck
44879
Supelco
オクタン酸エチル
analytical standard
別名:
カプリル酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6COOC2H5
CAS番号:
分子量:
172.26
Beilstein:
1754470
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1,417-1.419
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
44879-1ML:
44879-BULK:
44879-5ML:
44879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used
Maria José Nunes de Paiva et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 102-109 (2015-02-28)
Bile acids (BAs) are derived from cholesterol and produced in the liver. The most abundant bile acids in humans are usually conjugated with glycine and taurine and are divided into primary BAs such as cholic acid (CA) and chenodeoxycholic acid