安全性情報
44156
Supelco
N-メチル-N-トリメチルシリルトリフルオロアセトアミド 活性型 II
for GC derivatization, LiChropur, activated with 2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
別名:
MSTFA activated II
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.380
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS
  • Suitable for the silylation of testosterone, tested by GCMS
特徴および利点
  • Activated with trimethylsily-ethanethiol.       
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.       
その他情報
本製品は、MSTFAとヨードトリメチルシランの混合物(1000:2)に相当します。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44156-BULK-F:
44156-VAR-F:
44156-5ML-F:4548173994086
44156-25ML-F:
44156-100ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs