food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
SMILES記法
CO[C@]2(NC(=O)C(C(O)=O)c1ccc(O)cc1)[C@H]3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H20N6O9S/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32)/t12?,18-,20+/m1/s1
InChI Key
JWCSIUVGFCSJCK-CAVRMKNVSA-N
詳細
アプリケーション
構成
Moxalactam 20.0 mg
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43963-1VL:
43963-1VL-BULK:
43963-5VL:
43963-5VL-BULK:
43963-VAR:
43963-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)