Merck
431419
Supelco
五酸化リン
≥99.99% trace metals basis
別名:
無水リン酸, 酸化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
P2O5
CAS番号:
分子量:
141.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
mp
340 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.01%
SMILES記法
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI Key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosphorus pentoxide (P2O5) is a commonly used drying agent. It is a component of Eatons reagent, which is commonly used as a catalyst for dehydration reactions.
アプリケーション
Phosphorus pentoxide may be used in the synthesis of the following:
  • Hydroxyapatite (HA) sub-micron fibers.
  • Fluorescent carbon nanoparticles (FCNPs).
  • Bistetramethylammonium (TMA) hydrogencyclotriphosphate and rubidium cyclotetraphosphate using dimethyl sulfoxide as a solvent at low temperature condition.
  • Ethylene glycol methacrylate phosphate (EGMP), a UV-reactive phosphonic acid.
特徴および利点
ACS試薬規格に適合しています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431419-250G:
431419-BULK:
431419-VAR:
431419-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electrospun hydroxyapatite fibers from a simple sol-gel system.
Franco PQ, et al.
Materials Letters, 67(1), 233-236 (2012)
Nayara Koba de Moura et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 117, 111327-111327 (2020-09-14)
Polymer membranes have been widely used in guided bone regeneration (GBR), especially when it comes to their use in dentistry. Poly (lactic acid) (PLA) have good mechanical properties such as flexibility, which allows the material to be moldable and also
One-step spontaneous synthesis of fluorescent carbon nanoparticles with thermosensitivity from polyethylene glycol.
Li S, et al.
New. J. Chem., 39(9), 7033-7039 (2015)
Development of matrix dispersion transdermal therapeutic system containing glipizide.
Behin SR, et al.
Der Pharmacia Lettre, 5, 278-286 (2013)
Flame retardation behaviors of UV-curable phosphorus-containing PU coating system.
Wang SC, et al.
Journal of Polymer Engineering, 33(8), 749-756 (2013)