Merck
232106
Sigma-Aldrich
五硫化リン
99%
別名:
硫化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
P2S5
CAS番号:
分子量:
222.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
bp
514 °C
mp
280-284 °C (lit.)
密度
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI Key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
五硫化リンは硫化リン(V)とも呼ばれます。さまざまな有機反応でチア化剤、脱酸素剤、脱水剤として広く使用されています。エステルを容易にジチオエステルに変換します。
アプリケーション
五硫化リンは、以下の調製に使用できます:
  • バンドギャップポリマーポリ(イソチアナフテン)。
  • 3,5-ジヨード-2-チオピリドンおよび3,5-ジヨード-4-チオピリドン。
  • 五硫化リンは以下でも使用できます:カルボニルからチオカルボニルへの変換。
  • アルコールおよびカルボン酸の活性化。
  • フランからチオフェンへの変換。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
硫化りん
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232106-BULK:
232106-5G:4548173121222
232106-VAR-D:
232106-100G:4548173121208
232106-VAR:
232106-1KG:4548173121215
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synthetic Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Thiation with phosphorus pentasulfide in pyridine solution.
Klingsberg E and Papa D.
Journal of the American Chemical Society, 73(10), 4988-4989 (1951)
Phosphorus (V) sulfide.
Edmondson SD and Sannigrahi M.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2004)