安全性情報
1.00540
Supelco
di-Phosphorus pentoxide
extra pure
別名:
di-Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O5P2
CAS番号:
分子量:
141.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-236-1
NACRES:
NB.21
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
solid
不純物
≤0.02% Reducing matter (as P2O3)
≤0.02% reductants (as P2O3)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
溶解性
850 g/L (Risk of violent reaction.)
密度
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
かさ密度
700 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): 50 ppm
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): 100 ppm
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI Key
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of new azo compounds based on N-(4-hydroxypheneyl)maleimide and N-(4-methylpheneyl)maleimide.: This study presents the synthesis of novel azo compounds utilizing di-Phosphorus pentoxide, demonstrating its utility in facilitating complex reactions in organic synthesis, particularly in forming N-substituted maleimide derivatives crucial in analytical chemistry for detecting molecular interactions (Mohammed IA et al., 2010).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Reducing matter (as P₂O₃): ≤ 0.02 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1005401000:
1005400000:
1005409025:
IN21005400500:
IN21005409026:
IN21005400250:
IN21005401000:
試験成績書(COA)