Merck
42575
Supelco
デヒドロコスタスラクトン
analytical standard
別名:
(-)-デヒドロコスタスラクトン、デヒドロコスタスラクトン、エピリグリル酸化物, (3aS,6aR,9aR,9bS)-デカヒドロ-3,6,9-トリス(メチレン)-アズレノ[4,5-b]フラン-2(3H)-オン, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-デカヒドロ-3,6,9-トリス(メチレン)-アズレノ[4,5-b]フラン-2(3H)-オン, グアイア-4(15),10(14),11(13)-トリエン-12-酸, 6α-ヒドロキシ-、γ-ラクトン, デヒドロ-コスタスラクトン(6CI,7CI), デヒドロコスタスラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O2
CAS番号:
分子量:
230.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
光学活性
[α]/D -14.0±3.0°, c = 1 in chloroform
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤2.0% water
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI Key
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
サイトカイン情報伝達抑制因子(SOCS)タンパク質は、サイトカイン受容体の情報伝達に対する負の調節因子です。SOCSファミリーには、SOCS-1~SOCS-7、CISといった8つのメンバーが含まれています。デヒドロコスタスラクトン(DHE)は、モッコウ(Saussurea lappa、Aucklandia lappa)から抽出されるセスキテルペンラクトンです。DHEには抗真菌活性、抗マイコバクテリア活性があり、HepG2、OVCAR-3、HeLa細胞株に細胞毒性作用を示します。DHEは、早期のMCF-7乳癌細胞だけでなく、進行期のMDA-MB-231乳癌細胞においても細胞増殖を抑制し、H184B5F5/M10正常乳房上皮細胞には著しい影響を及ぼしません。乳癌細胞の増殖抑制は、細胞周期のブロックとアポトーシスによってもたらされます。DHEは、SOCS-1とSOCS-3を介して細胞周期の進行と細胞死を阻害します。
デヒドロコスタスラクトン(DHE)は、モッコウ(Saussurea lappa、Aucklandia lappa)から抽出されるセスキテルペンラクトンです。DHEには抗真菌活性、抗マイコバクテリア活性があり、HepG2、OVCAR-3、HeLa細胞株に細胞毒性作用を示します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42575-10MG:
42575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)