PHL89624
デヒドロコスタスラクトン
phyproof® Reference Substance
別名:
(-)-デヒドロコスタスラクトン、デヒドロコスタスラクトン、エピリグリル酸化物, (3aS,6aR,9aR,9bS)-デカヒドロ-3,6,9-トリス(メチレン)-アズレノ[4,5-b]フラン-2(3H)-オン, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-デカヒドロ-3,6,9-トリス(メチレン)-アズレノ[4,5-b]フラン-2(3H)-オン, グアイア-4(15),10(14),11(13)-トリエン-12-酸, 6α-ヒドロキシ-、γ-ラクトン, デヒドロ-コスタスラクトン(6CI,7CI), デヒドロコスタスラクトン
About This Item
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI Key
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89624-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL89624-10MG |