certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
in hydrochloric acid
20 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]3(NC(N2)=N)N(CCC3(O)O)C(N(O)[C@H]1COC(N)=O)=N
InChI
1S/C10H17N7O5/c11-6-14-5-4(3-22-8(13)18)17(21)7(12)16-2-1-9(19,20)10(5,16)15-6/h4-5,12,19-21H,1-3H2,(H2,13,18)(H3,11,14,15)/t4-,5-,10-/m0/s1
InChI Key
PPEKGEBBBBNZKS-HGRQIUPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
アナリシスノート
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
41619-0.5ML-SBULK:
41619-0.5ML-BULK:
41619-0.5ML:
41619-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)