Merck
40952
Millipore
Nickels and Leesment ChromoSelect Selective Supplement
suitable for microbiology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NB.21
無菌性
sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Lactococcus spp.
Leuconostoc spp.
アプリケーション
An antibiotic supplement used for the selective isolation of citrate-fermenting lactic acid bacteria.
構成
Composition:
(per vial, sufficient for 500 ml)
Vancomycin 100 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
40952-5VL:
40952-1VL:
40952-BULK:
40952-1VL-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)