アッセイ
≥95.0% (LC/MS)
光学活性
[α]/D -12±2°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
InChI
1S/C21H39NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h15-16,19H,5-14,17-18H2,1-4H3/b16-15+/t19-/m1/s1
InChI Key
BUBHHSHBKWNLLG-CLHDZIPGSA-N
詳細
アプリケーション
- Quantification of the analyte in biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
- Quantification of the analyte in dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
40733-BULK:
40733-50MG:
40733-10MG:
40733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)