Merck
40512
Supelco
3,4-ジメチルヘキサン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1718744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.405
bp
119 °C (lit.)
密度
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)C(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-5-7(3)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40512-VAR-F:
40512-BULK-F:
40512-5ML-F:
40512-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal