グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
700 °F
expl. lim.
13.7 %
不純物
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
蒸発残留物質
≤0.001%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
溶解性
H2O: passes test
water: soluble
密度
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
- Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
- Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402893-BULK-M:
402893-2.5L-M:
402893-1L-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)