Merck
39588
Supelco
Tigloyl-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1-propanaminium inner salt, C5:1-Carnitine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO4
CAS番号:
分子量:
243.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -18±2.0°, c = 0.1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Tigloyl-L-carnitine belongs to the class of acylcarnitines, formed via the conversion of long-chain acyl-CoA′s by carnitine-palmitoyl CoA transferase 1 (CPT-1) enzyme.
アプリケーション
Tigloyl-L-carnitine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in dried blood spots (DBSs) and plasma samples using chromatography techniques.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Differences between acylcarnitine profiles in plasma and bloodspots
Diekman FE, et al.
Molecular Genetics and Metabolism, 110(1-2), 116-121 (2013)