Merck
37078
Supelco
Valifenalate
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
別名:
N-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-β-alanine methyl ester, Methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27ClN2O5
CAS番号:
分子量:
398.88
Beilstein:
11327531
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
InChI Key
DBXFMOWZRXXBRN-LWKPJOBUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Valifenalate is a fungicide, which can be used to control downy mildew disease caused by Plasmopara viticola fungi in vines.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
37078-VAR:
37078-BULK:
37078-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Impact of phytosanitary treatments with fungicides (cyazofamid, famoxadone, mandipropamid and valifenalate) on aroma compounds of Godello white wines
Gonzalez-Alvarez.M, et al.
Food Chemistry, 131, 826-836 (2012)
Changes of the sensorial attributes of white wines with the application of new anti-mildew fungicides under critical agricultural practices
Alvarez G. M, et al.
Food Chemistry, 130, 139-146 (2012)