Merck
37060
Supelco
シクロプロトリン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(RS)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル (RS)-2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H21Cl2NO4
CAS番号:
分子量:
482.36
Beilstein:
14340823
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1ccc(cc1)C2(CC2(Cl)Cl)C(=O)OC(C#N)c3cccc(Oc4ccccc4)c3
InChI
1S/C26H21Cl2NO4/c1-2-31-20-13-11-19(12-14-20)25(17-26(25,27)28)24(30)33-23(16-29)18-7-6-10-22(15-18)32-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,23H,2,17H2,1H3
InChI Key
CGTWCAVZZBLHQH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Cycloprothrin is an insecticide, used for controlling insect pests on rice plants and vegetables.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37060-VAR:
37060-10MG:
37060-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolism of cycloprothrin in rice plants.
Seguchi K, et al.
Journal of Pesticide Science, 16(4), 599-607 (1991)