蒸気密度
6.25 (vs air)
蒸気圧
0.07 mmHg ( 25 °C)
製品種目
PESTANAL®
自己発火温度
1059 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218-219 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H
InChI Key
RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36742-BULK:
36742-VAR:
36742-1G:
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis