製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOCCOC(=O)COc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C13H16Cl3NO4/c1-2-3-4-19-5-6-20-11(18)8-21-13-10(15)7-9(14)12(16)17-13/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI Key
IVDRCZNHVGQBHZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
36538-100MG:
36538-1EA:
36538-250MG:
36538-VAR:
36538-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)