テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)CNC(=O)C(=C\c2ccccc2)\N(C)C1=O
InChI
1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
InChI Key
SIIRBDOFKDACOK-LFXZBHHUSA-N
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35977-0.1MG:
35977-BULK:
35977-VAR:
35977-0.1MG-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)