テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3-c12
InChI
1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
InChI Key
CEBXXEKPIIDJHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
再構成
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
35758-0.1MG:
35758-BULK:
35758-VAR:
35758-0.1MG-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)