Merck
35492
Supelco
ヘプタクロルエンドエポキシド
PESTANAL®, analytical standard, isomer A
別名:
endo-1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-2,3-エポキシ-4,7-メタノ-3a,4,7,7a-テトラヒドロインダン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5Cl7O
CAS番号:
分子量:
389.32
Beilstein:
8068917
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[C@H]1[C@@H]2O[C@@H]2[C@H]3[C@@H]1C4(Cl)C(Cl)=C(Cl)C3(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4+,5-,8?,9?/m0/s1
InChI Key
ZXFXBSWRVIQKOD-BDMWXGRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35492-100MG:
35492-1EA:
35492-50MG:4548173922515
35492-VAR:
35492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)