製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 10 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC21C3C(C(C2(Cl)Cl)(C(=C1Cl)Cl)Cl)CC(C3Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
InChI Key
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442449:4548173151380
プロトコル
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)