Merck
35397
Supelco
ブロムクロルブテロール 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1-(4-アミノ-3-ブロモ-5-クロロフェニル)-2-tert-ブチルアミノエタノール 塩酸塩, ブロモクレンブテロール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BrClN2O · HCl
CAS番号:
分子量:
358.10
Beilstein:
6881138
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C12H18BrClN2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
InChI Key
OWADKUMVZPHSHB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35397-VAR:
35397-BULK:
35397-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)