Merck
35346
Supelco
ピラフルフェン-エチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
エチル [2-クロロ-5-(4-クロロ-5-ジフルオロメトキシ-1-メチルピラゾール-3-イル)-4-フルオロフェノキシ]アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13Cl2F3N2O4
CAS番号:
分子量:
413.18
Beilstein:
11519423
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)COc1cc(c(F)cc1Cl)-c2nn(C)c(OC(F)F)c2Cl
InChI
1S/C15H13Cl2F3N2O4/c1-3-24-11(23)6-25-10-4-7(9(18)5-8(10)16)13-12(17)14(22(2)21-13)26-15(19)20/h4-5,15H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
APTZNLHMIGJTEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Pyraflufen-ethyl is a herbicide which belongs to the phenylpyrazole class. It is used in controlling annual and perennial broadleaf weeds. The mode of action involves inhibiting the enzyme activity of protoporphyrinogen oxidase (Protox).
アプリケーション
Pyraflufen-ethyl may be used as a reference standard for the determination of pyraflufen-ethyl herbicide content in fruits and soil samples by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Parthenium hysterophorus L. control in response to pyraflufen-ethyl application.
Fernandez J V, et al.
Crop Protection, 57, 35-37 (2014)
Herbicidal activity and characteristics of pyraflufen-ethyl for controlling broad-leaved weeds in cereals.
Tsutomu M, et al.
Journal of pest science, 27(1), 39-46 (2002)
Analysis of pyraflufen-ethyl residues in apples and soil by high-performance liquid chromatography.
Wang H, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 87(2), 99-109 (2007)
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Pistachios on the Ascentis® Express RP-Amide Column after QuEChERS Extraction