Merck
34888-M
Sigma-Aldrich
アセトニトリル
≥99.9%, for HPLC, for UV, suitable for HPLC
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116004
NACRES:
NA.03
製品名
アセトニトリル, for HPLC, for UV, ≥99.9%
グレード
for HPLC, for UV
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002% free alkali (NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
蒸発残留物質
≤0.0005%
透過率
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetonitrile is a widely used organic solvent in reversed-phase liquid chromatography due to its high miscibility with water, suitable UV absorbance properties, and low viscosity characteristics.
アプリケーション
Acetonitrile can be used as a component in:
  • Mobile phase mixture for the HPLC analysis, to determine the purity of ester content (%FAME).
  • Mobile phase for the ultra-performance liquid chromatography (UPLC) analysis of perfluoroalkyl carboxylic and sulfonic compounds.
  • Mobile phase for high-performance liquid chromatography (HPLC), enabling the effective separation of TMP (trimethoprim) and SMX (sulfamethoxazole).
  • For sample preparation, including extraction, dilution, and dissolutionof compounds prior to analysis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34888-72X2.5L:4548173260815
34888-4X2.5L:4548173319407
34888-VAR:
34888-2.5L:4548173319391
34888-108X2.5L:
34888S-200L-RC:
34888P-2.5L:
34888-1L:4548173952987
34888-BULK:
34888-2.5L-M:
34888P-4X2.5L:4548173260853
34888-PZ:
34888-4X2.5L-M:
34888JP-4X2.5L:4548173260839
34888-45L:
34888-6X1L:4548173260808
34888-18L:4548173260778
34888-7L:4548173260822
34888JP-6X1L:4548173260846
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)