製品名
アセトニトリル, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
詳細
isocratic
製品種目
LiChrosolv®
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
蒸発残留物質
≤4.0 mg/L
透過率
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In mobile phase in reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method.
- In reversed-phase HPLC with an isocratic mode for determining Sudan dyes in chili- and curry-containing foodstuffs.
特徴および利点
- microfiltered by 0.2 µm filter
- high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
調製ノート
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 4.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 195 nm): ≥ 70 %
Transmission (at 200 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 240 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1142919910:
1142914004:
1142919385:
TH11142914004:
1142919010:
GT1114291400A:
1142919185:
1142911024:
1142911000:
1142912500:
1142915000:
1142919030:
1142914024:
1142919395:
1142914000:
AR11142914000:
1142910000:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.