About This Item
26 mmHg ( 25 °C)
おすすめの製品
グレード
HPLC grade
蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% thiophene
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water (Karl Fischer)
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 286 nm Amax: ≤1.00
λ: 288 nm Amax: ≤0.50
λ: 293 nm Amax: ≤0.20
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 335 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
- The article number 34866-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34866-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34866-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34866-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34866-6X1L-M:
34866-4X2.5L-M:
34866-2.5L-M:
34866-1L-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)