Merck
34516
Supelco
Folpet-d4
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-(Trichloromethylsulfanyl)isoindole-d4-1,3-dione, 2-[(Trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4, N-(Trichloromethylthio)phthalimide-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D4Cl3NO2S
CAS番号:
分子量:
300.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)SN1C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
HKIOYBQGHSTUDB-RHQRLBAQSA-N
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34516-BULK:
34516-10MG:
34516-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)