Merck
34509
Supelco
Monuron-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N′-(4-Chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D6H5ClN2O
CAS番号:
分子量:
204.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=CC=C(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
InChI
1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
InChI Key
BMLIZLVNXIYGCK-WFGJKAKNSA-N
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34509-BULK:
34509-VAR:
34509-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Betty Chaumet et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(2), 185-195 (2020-01-24)
Variations of temperature and photoperiod throughout different seasons can affect aquatic communities such as biofilms. Biofilms, generally present at the base of trophic chains in freshwaters, are also subject to organic contamination, and are especially affected by herbicides. Many studies