Merck
34237
Supelco
シンメチリン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
exo-1-メチル-4-(1-メチルエチル)-2-[(2- メチルフェニル)メトキシ]-7-オキサビシクロ[2.2.1]ヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26O2
CAS番号:
分子量:
274.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
mixture of isomers
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@]12CC[C@](C)(O1)[C@@H](C2)OCc3ccccc3C
InChI
1S/C18H26O2/c1-13(2)18-10-9-17(4,20-18)16(11-18)19-12-15-8-6-5-7-14(15)3/h5-8,13,16H,9-12H2,1-4H3/t16-,17+,18-/m1/s1
InChI Key
QMTNOLKHSWIQBE-FGTMMUONSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cinmethylin belongs to the cineole family and is a pre-emergence herbicide developed for the control of annual grass weeds.
アプリケーション
Cinmethylin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in food matrices, fruits and vegetables by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
296.6 °F
引火点(℃)
147 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
34237-VAR:
34237-50MG:
34237-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multiresidue determination of 375 organic contaminants including pesticides, polychlorinated biphenyls and polyaromatic hydrocarbons in fruits and vegetables by gas chromatography--triple quadrupole mass spectrometry with introduction of semi-quantification approach.
Banerjee K, et al.
Journal of Chromatography A, 1270(2), 283-295 (2012)
The physical and chemical properties of the herbicide cinmethylin (SD 95481).
Grayson BT, et al.
Pestic. Sci., 21(2), 143-153 (1987)
Rapid multiresidue method for the determination of more than 300 pesticide residues in food.
Okihashi M, et al.
Food, 1(2), 101-110 (2007)