Merck
34161
Supelco
Sudan IV-d6
analytical standard
別名:
1-[2-Methyl-4-(2-methyl-phenylazo)phenylazo]-2-naphthol-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D6H14N4O
CAS番号:
分子量:
386.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
InChI Key
RCTGMCJBQGBLKT-GDXALTGDSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan IV-d6 may be used as an internal standard for the determination of azo dyes in hot chilli food samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(4)
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34161-VAR:
34161-BULK:
34161-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olga Pardo et al.
Talanta, 78(1), 178-186 (2009-01-29)
An automated, confirmatory and sensitive procedure has been developed and validated for the determination of Sudan (I-IV), Sudan Orange G, Sudan Red 7B and Para Red in hot chilli food samples. The proposed method includes pressurised liquid extraction (PLE) with