製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[NH4+].[H][C@@]1(C[C@H](O[C@@H]2C[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@H](C)O2)[C@@]([H])(O1)[C@]3(C)CC[C@@]([H])(O3)[C@]4(C)CC[C@]5(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@]([H])(O5)[C@@H](C)[C@]6([H])O[C@](O)(CC([O-])=O)[C@@H](C)[C@H](OC)[C@H]6OC)O4)[C@@]7([H])O[C@](C)(O)[C@H](C)C[C@@H]7C
InChI
1S/C47H80O17.H3N/c1-23-18-24(2)45(9,51)61-36(23)31-19-32(58-35-20-30(53-10)40(55-12)28(6)57-35)42(59-31)44(8)15-14-33(60-44)43(7)16-17-46(64-43)21-29(48)25(3)37(62-46)26(4)38-41(56-13)39(54-11)27(5)47(52,63-38)22-34(49)50;/h23-33,35-42,48,51-52H,14-22H2,1-13H3,(H,49,50);1H3/t23-,24+,25+,26+,27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+;/m0./s1
InChI Key
WQGJEAMPBSZCIF-HKSLRPGUSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
34069-100MG:
34069-BULK:
34069-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック