Merck
33882
Supelco
SCA-13C-15N2 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
セミカルバジド-13C-15N2 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CH5N15N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
114.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl.N[13C](=O)[15NH][15NH2]
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H/i1+1,3+1,4+1;
InChI Key
XHQYBDSXTDXSHY-XRNBZBNOSA-N
詳細
SCA-13C-15N2 hydrochloride is an isotopically labeled metabolite of nitrofuran, an antimicrobial drug used in veterinary medicine.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
SCA-13C-15N2 hydrochloride has been used as an internal standard for the determination of semicarbazide in aquaculture products and honey samples using various chromatography techniques.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Bone
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33882-BULK-R:
33882-VAR-R:
33882-10MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Quantitation and Confirmation of Chloramphenicol, Florfenicol, and Nitrofuran Metabolites in Honey Using LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 101(3), 897-904 (2018)
Quantitation of chloramphenicol and nitrofuran metabolites in aquaculture products using microwave-assisted derivatization, automated SPE, and LC-MS/MS.
Veach TB, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 588-594 (2015)