Merck
60357
Supelco
フタル酸カリウム, 一塩基酸
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
別名:
KHP, フタル酸 一カリウム塩, フタル酸水素カリウム, 重フタル酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCC6H4COOK
CAS番号:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
>99.5%
品質
certified by BAM
テクニック
titration: suitable
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フタル酸水素カリウム(別名KHP)は、厳しい条件下で製造され、可能な限り高い精度で測定される容量標準物質です。本標準物質の含量は容量測定の酸-塩基滴定法により測定します。その認証値および不確かさの測定値はISOガイド35に従っています。
アプリケーション
アルカリ滴定における容量測定溶液の標準化のための標準物質として有用です。
特徴および利点
  • 開封時までの保存期間を通して安定であることを保証するため、安全なガラスボトルに入った固形製剤として提供されています。
  • NISTのSRMにトレース可能な高純度物質
  • 正確な抗体価測定が可能な高品質
  • 分析証明書(CoA)が添付
アナリシスノート
正確な濃度、使用期限、認証に関する詳細情報は、同梱の証明書および認証報告書に記載されています。含有量および使用期限はラベルに記載されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
60357-50G:
60357-VAR:
60357-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Purity of potassium hydrogen phthalate, determination with precision coulometric and volumetric titration--A comparison
Recknagel S, et al.
Analytica Chimica Acta, 599(2), 256-263 (2007)
Purity of potassium hydrogen phthalate, determination with precision coulometric and volumetric titration?A comparison
Recknagel S, et al.
Analytica Chimica Acta, 599, 256-263 (2007)
Maria Cristina Fossi et al.
Marine pollution bulletin, 64(11), 2374-2379 (2012-09-12)
Baleen whales are potentially exposed to micro-litter ingestion as a result of their filter-feeding activity. However, the impacts of microplastics on baleen whales are largely unknown. In this case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus), we explore the
H Fromme et al.
Environment international, 61, 64-72 (2013-10-10)
Phthalates have been used for decades in large quantities, leading to the ubiquitous exposure of the population. In an investigation of 63 German daycare centers, indoor air and dust samples were analyzed for the presence of 10 phthalate diesters. Moreover
Juanjuan Feng et al.
Journal of chromatography. A, 1268, 16-21 (2012-11-07)
Because of the occurrence of ion exchange between high-ionic-strength solution and anions of polymeric ionic liquids (PILs), PILs based solid-phase microextraction (SPME) fibers were rarely used in direct immersion mode to high-salt-added samples. In this work, a novel double-confined PIL