Merck
33739
Supelco
ピレトラム抽出物
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
technical mixture
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
InChI Key
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrethrum extract is an extract of pyrethrum flowers in petroleum oil with a definite pyrethrin content. It instantly brings about a knock down action in insects, thereby acting as an effective insecticide.
アプリケーション
Pyrethrum extract may be used to obtain natural pyrethrins, separated using high resolution gas chromatographic analysis(HRGC), which can serve as active ingredients in insecticidal formulations for indoor use, agricultural and also in industrial pest management.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33739-100MG:4548173922263
33739-BULK:
33739-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
The beet leafhopper and its control on beets grown for seed in Arizona and New Mexico, Volumes 851-875 (1943)
Separation of the insecticidal pyrethrin esters by capillary electrochromatography
III Henry.WC, et al.
Journal of Chromatography A, 905, 319-327 (2001)
Pyrethroids as household insecticides: analysis, indoor exposure and persistence
Class.JT and Kin J
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 340, 446-453 (1991)
Textbook of Pharmacognosy and Phytochemistry (2009)