Merck
82670
Sigma-Aldrich
ピレトラム抽出物
≥50% (sum of pyrethrines)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
≥50% (sum of pyrethrines)
屈折率
n20/D 1.48-1.50
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\C1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)\C(C)=C\C3[C@@H](C(=O)OC4CC(=O)C(C\C=C\C=C)=C4C)C3(C)C
InChI
1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1
InChI Key
VXSIXFKKSNGRRO-YWUDCVDHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
約25%のピレトリン I およびピレトリンIIを含みます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82670-VAR:
82670-100G:4548173965666
82670-BULK:
82670-25G:4548173965673
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haiyang Xu et al.
The New phytologist, 223(2), 751-765 (2019-03-29)
In the natural pesticides known as pyrethrins, which are esters produced in flowers of Tanacetum cinerariifolium (Asteraceae), the monoterpenoid acyl moiety is pyrethric acid or chrysanthemic acid. We show here that pyrethric acid is produced from chrysanthemol in six steps