Merck
33652
Supelco
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one
analytical standard
別名:
ITX-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D7H7OS
CAS番号:
分子量:
261.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D
InChI Key
KTALPKYXQZGAEG-SVMCCORHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one may be used as an internal standard for the analysis of UV ink photoinitiators in packaged food using QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33652-10MG:
33652-BULK:
33652-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of UV ink photoinitiators in packaged food by fast liquid chromatography at sub-ambient temperature coupled to tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala H, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(3), 459-466 (2011)