Merck
33557
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 溶液
10 μg/mL in acetone, analytical standard
別名:
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol-3,5-d2, 4-tert-OP-D2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14D2H20O
CAS番号:
分子量:
208.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 μg/mL in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6D,7D
InChI Key
ISAVYTVYFVQUDY-QFIQSOQBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
アプリケーション
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 solution is an deuterated standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
引火点(℃)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33557-1ML:4.548173292946E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2